Sie suchten nach: Toluol


67  Ergebnisse wurden gefunden

SearchResultCount:"67"

Sort Results

Listenansicht Hybridansicht

Bewerten Sie das Suchergebnis

Lieferant: Merck
Beschreibung: EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab ...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Toluol, Supelco®

Lieferant: Merck
Beschreibung: Toluol, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Beschreibung: SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization dete...
Lieferant: Merck
Beschreibung: For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Lieferant: Merck
Beschreibung: Toluol, EMPARTA® ACS analytisches Reagens, Supelco®
Artikel-Nr: (1.08326.1001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Toluol, wasserfrei (max. 0,005% H₂O), SeccoSolv®, Sigma-Aldrich®
VE: 1 * 1 L

Lieferant: Merck
Beschreibung: Toluol ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-MS
Artikel-Nr: (1.08331.1000)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Toluol, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
VE: 1 * 1 L

Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Toluol ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Toluol ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Toluol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Toluol ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Artikel-Nr: (85393.320)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Toluol, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
VE: 1 * 2,5 L

Lieferant: Avantor
Beschreibung: Toluol ≥99,5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Toluol, niedriger Wassergehalt ≥99,5% durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BakerDRY™, J.T.Baker®

Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 67
no targeter for Bottom