Decylbenzol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12098800EA 38 EUR
EHERC12098800
Decylbenzol
Decylbenzol
Formel: C₁₆H₂₆
Molecular Weight: 218,38 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –14,4 °C
Dichte: 0,8555 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008955
CAS-Nummer: 104-72-3
EINECS: 203-230-1
UN: 3082
ADR: 9,III