Isobutylbenzol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 1-Phenylisobutan
PROOCHE113EA 186 EUR
PROOCHE113
Isobutylbenzol
Isobutylbenzol
Formel: (C₆H₅)CH₂CH(CH₃)CH₃
Molecular Weight: 134,22 g/mol
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 0,8538 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008936
CAS-Nummer: 538-93-2
EINECS: 208-706-2
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05151