2,6-Dinitrotoluol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
EHERC12786400EA
38
EUR
EHERC12786400
2,6-Dinitrotoluol
2,6-Dinitrotoluol
Formel:
C₇H₆N₂O₄ Molecular Weight: 182,14 g/mol Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 65,2 °C Dichte: 1,538 g/cm³ (15 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007158 CAS-Nummer: 606-20-2 EINECS: 210-106-0 UN: 3454 ADR: 6.1,II |