(4-Fluorphenyl)aceton
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
Synonyme:
1-(4-Fluorphenyl)-2-propanon
FLUO009228-10GEA
70.1
EUR
FLUO009228-10G
FLUO009228-1G
FLUO009228-5G
(4-Fluorphenyl)aceton
(4-Fluorphenyl)aceton
Formel:
C₉H₉FO Molecular Weight: 152,17 g/mol Siedepunkt: 106 °C (1013 hPa) Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000362 CAS-Nummer: 459-03-0 EINECS: 207-284-7 |