Teclu-Brenner, alle Gase
Lieferant: Bochem
BOCH7430EA 87.3 EUR
BOCH7430
Teclu-Brenner, alle Gase
Heizgeräte Gasbrenner
Multigasbrenner mit Absperrhahn funktioniert bis zu einem Maximum von 1300 °C.
  • Mit Luftregulierung
  • Mit einer rutschfesten Gummibeschichtung unter der Basis