3-(Trimethylsilyl)-2-propin-1-ol
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS20100.25EA
277
EUR
SILNSILS20100.25
SILNSILS20100.1
SILNSILS20100.5
3-(Trimethylsilyl)-2-propin-1-ol
3-(Trimethylsilyl)-2-propin-1-ol
Formel:
C₆H₁₂OSi Molecular Weight: 128,25 g/mol |
MDL:
MFCD00002913 CAS-Nummer: 5272-36-6 EINECS: 226-094-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |