4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L16318.MDEA
39.3
EUR
L16318.MD
4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzonitril ≥98%
4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₃N₂O₂ Molecular Weight: 216,12 g/mol |
MDL:
MFCD01075729 CAS-Nummer: 320-47-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |