4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL579955-5GEA 67.6 EUR
SIAL579955-5G
4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₃N₂O₂
Molecular Weight: 216,12 g/mol
MDL: MFCD01075729
CAS-Nummer: 320-47-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III