2-Brom-4-methylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H27558.03EA
74.7
EUR
H27558.03
2-Brom-4-methylbenzaldehyd 95%
2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO Molecular Weight: 199,05 g/mol Schmelzpunkt: 33…37 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039890 CAS-Nummer: 824-54-4 |