2,3-Dihydrofuran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL200018-100MLEA
93.4
EUR
SIAL200018-100ML
SIAL200018-1L
2,3-Dihydrofuran, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydrofuran
Formel:
C₄H₆O Molecular Weight: 70,09 g/mol |
MDL:
MFCD00003205 CAS-Nummer: 1191-99-7 EINECS: 214-747-7 UN: 3271 ADR: 3,II |