1-Methylimidazoliumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL59760-1KG-FEA
1460
EUR
SIAL59760-1KG-F
SIAL59760-100G-F
1-Methylimidazoliumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
1-Methylimidazolium hydrogen sulphate
Formel:
C₄H₈N₂O₄S Molecular Weight: 180,18 g/mol |
CAS-Nummer:
681281-87-8 UN: 3261 ADR: 8,II |