2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL632589-5GEA
45.8
EUR
SIAL632589-5G
SIAL632589-25G
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole
Formel:
C₁₃H₉NOS Molecular Weight: 227,29 g/mol |
MDL:
MFCD00022869 CAS-Nummer: 3411-95-8 EINECS: 222-299-9 |