(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamin ≥99%, ee 99%, ChiPros®
L17023.03EA
28.7
EUR
L17023.03
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamin ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamin
Formel:
C₁₂H₁₃N Molecular Weight: 171,24 g/mol Schmelzpunkt: 45…52 °C |
MDL:
MFCD00085367 CAS-Nummer: 3906-16-9 ADR: , |