Diethylchlormalonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL437786-5MLEA 85.5 EUR
SIAL437786-5ML SIAL437786-25ML
Diethylchlormalonat, Sigma-Aldrich®
Diethylchlormalonat
Formel: C₇H₁₁ClO₄
Molecular Weight: 194,61 g/mol
MDL: MFCD00009140
CAS-Nummer: 14064-10-9
EINECS: 237-913-0