(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL55452-5GEA 793 EUR
SIAL55452-5G SIAL55452-1G
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Formel: C₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 118,13 g/mol
MDL: MFCD00066442
CAS-Nummer: 17407-56-6