(±)-2-Bromisovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL251003-25GEA 125 EUR
SIAL251003-25G
(±)-2-Bromisovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Bromisovaleriansäure
Formel: C₅H₉BrO₂
Molecular Weight: 181,03 g/mol
MDL: MFCD00004210
CAS-Nummer: 565-74-2
EINECS: 209-291-0
UN: 3261
ADR: 8,II