2-(Trimethylsilyl)thiazol
Lieferant: Merck
8.14407.0001EA 0 EUR
8.14407.0001
2-(Trimethylsilyl)thiazol
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Formel: C₆H₁₁NSSi
Molecular Weight: 157,31 g/mol
MDL: MFCD00066274
CAS-Nummer: 79265-30-8