Diethylsuccinat, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
8.45009.0250EA 37.4 EUR
8.45009.0250 8.45009.1000
Diethylsuccinat, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Diethylsuccinat
Formel: C₈H₁₄O₄
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –19 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009208
CAS-Nummer: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.00 g/l (25 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 174.19 g/mol
Boiling Point 215 - 217 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (55 °C)
Flash Point 80 °C
Refractive Index 1.42 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)