1,2-Epoxytetradecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Dodecyloxiran
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL260266-100MLEA 158 EUR
SIAL260266-100ML
1,2-Epoxytetradecan, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxytetradecan
Formel: C₁₄H₂₈O
Molecular Weight: 212,38 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,845 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037524
CAS-Nummer: 3234-28-4
EINECS: 221-781-6