Sie suchten nach: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
14  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beschreibung: 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Beschreibung: 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: MTT, ein gelber tetrazolhaltiger Farbstoff, lässt sich durch mitochondriale Reduktase-Enzyme zu einer wasserunlöslichen violetten Formazanverbindung r...
Lieferant: PanReac AppliChem
Beschreibung: 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid ≥98%
Lieferant: Cayman Chemical
Beschreibung: 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Beschreibung: 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid 98%
Lieferant: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Beschreibung: 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Storage: +4°C, protect from light
3- (4,5-Dimethyl-2-thiazolyl-2)-2,5-diphenyl-tetrazolium bromide is used as a colorimetric metabolic activity i...
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-Diphenyl Tetrazolium Bromide(MTT) is an histochemical/cytochemical reagent. It is converted to water-insoluble MTT-for...
Lieferant: Merck
Beschreibung: 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid, Sigma-Aldrich®
Artikel-Nr: (MOLEM13118525)
Lieferant: Molekula
Beschreibung: 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid
VE: 1 * 1 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel-Nr: (MOLE14706101-5G)
Lieferant: Molekula
Beschreibung: 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid
VE: 1 * 5 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom