Das Pipetten-Dichtheitsprüfgerät (PLT) für Luftverdrängungspipetten ermöglicht tägliche Pipettenprüfungen und bietet somit eine Absicherung für den Zeitraum zwischen Kalibrierungen. Es verbessert die Zuverlässigkeit des Pipettierverfahrens deutlich. Auch die kleinsten Lecks werden erkannt und quantifiziert.
- Testgrenzwerte für alle kommerziell erhältlichen Ein- und Mehrkanalpipetten im Volumenbereich von 1 μl bis 10 ml sind vorprogrammiert
- Testpipetten mit und ohne Spitze zur Unterstützung bei der Lecksuche
- Testergebnisse innerhalb von Sekunden
- Die optionale PLT-Gerätesoftware (PLTconnect) erleichtert die Dokumentation der Dichtheitsprüfung
Bestellinformation: Wird mit je einem Adapter (Pipettenadapter 4-Kanal optional) zum Testen von Luftverdrängungspipetten mit Spitze (montiert) und ohne Spitze, zwei Blindstopfen (zur Instrumentenvalidierung), drei Ersatz-PE-Filtern für die Pipettenadapter, Universal-Wechselstromadapter, Qualitätszertifikat und Bedienungsanleitung geliefert.