Messbecher, konisch
Lieferant: RSG Solingen
RSGA718.200EA 213 EUR
RSGA718.200 RSGA718.100 RSGA718.150
Messbecher, konisch
Becher
Edelstahl, Remanit 4301, mit Henkel.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Exzellente Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.