Ultraschallbäder, digital, XUB-Serie
Lieferant: Grant
142-0124EA 2588 EUR
142-0124 142-0146 142-0147 142-0148 142-0149
Ultraschallbäder, digital, XUB-Serie
Ultraschallbäder
Die XUB-Serie digital gesteuerter Tisch-Ultraschallbäder bietet konsistente und zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Umgebungen wie zum Beispiel im Labor, in der Wissenschaft und im Gesundheitswesen. Durch Einbeziehung von Frequency LEAP Technology zur Gewährleistung eines einheitlichen Niveaus an Ultraschall-Aktivitäten durch die Flüssigkeit bieten diese Bäder eine stark verbesserte Leistung und einen genaueren und präziseren Ultraschallprozess.
  • Frequency LEAP Technology bietet mehr homogenere Ultraschallaktivität im gesamten Tank und reduziert Funklöcher und stehende Wellen.
  • Edelstahlkorb: Speziell konzipiert zur Erzeugung einer maximalen Ultraschallaktivität, zur Verhinderung, dass Objekte auf dem Tank bleiben, und dass Bediener mit chemischen Lösungen in Kontakt kommen
  • Deckel und Korb bilden eine Auffangschale und minimieren die Strömung von kontaminierter Flüssigkeit, sobald der Zyklus beendet ist
  • Entleerungsventil zum praktischen Entleeren
  • In fünf Größen erhältlich