4-Nitroanilin ≥99,0% (durch HPLC) Indikator für nicht-wässrige Lösungsmittel, Fluka™
|
Gefahr
|
Synonyme:
p-Nitroanilin
, pNA
72680-500GEA
317.54
EUR
72680-500G
4-Nitroanilin ≥99,0% (durch HPLC) Indikator für nicht-wässrige Lösungsmittel, Fluka™
4-Nitroanilin
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138,13 g/mol Siedepunkt: 260 °C Schmelzpunkt: 146-149 °C Dichte: 1,44 g/cm³ Flammpunkt: 213 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007858 CAS-Nummer: 100-01-6 EINECS: 202-810-1 UN: 1661 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,06681 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Assay (HPLC) | Min. 99.0 % |
Melting point | 146 - 150 °C |
Colour of the solution | complying |
Clearness of the solution | complying |
Residue on ignition | Max. 0.05 % |