Anilin, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: AminobenzolPhenylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01261.1000EA 97.5 EUR
1.01261.1000
Anilin, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Anilin
Formel: C₆H₅NH₂
Molecular Weight: 93,13 g/mol
Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6,2 °C
Dichte: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007629
CAS-Nummer: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/50/758750.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 36 g/l (20 °C)
Melting Point -6.2 °C
Molar Mass 93.13 g/mol
Boiling Point 184 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 76 °C
Refractive Index 1.5863 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 11 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 8.8 (36 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 540 °C