Probenehmer, UniSampler mit Sauglanzette
Lieferant: Bürkle
UniSampler
300-1041EA 271.15 EUR
300-1041
Probenehmer, UniSampler mit Sauglanzette
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Die Lanzette zur Probengewinnung besteht aus einem inneren und einem äußeren Schlauch. Die Saugposition lässt sich beim äußeren Schlauch in einem Höhenbereich von 0 bis 48 cm stufenlos einstellen.
  • Ansaugschlauch PP, Saugschlauch PVC
  • Universeller Flaschenadapter aus PVC
  • Flaschenhälse mit einem nominellen Durchmesser von 24, 32, 39 und 50 mm
Lieferumfang: Inkl. fünf Probenflaschen aus PP mit jeweils 250 ml bzw, 500 ml, Vakuumpumpe, Adapter für Probenflaschen mit 100 bis 1000 ml, 20 seal-it Etikettenplomben.