1,2,3,5-Tetrafluorbenzol

Lieferant: Molekula

MOLE78848763-5GEA 0 EUR
MOLE78848763-5G
1,2,3,5-Tetrafluorbenzol
1,2,3,5-Tetrafluorobenzene
Formel: C₆H₂F₄
Molecular Weight: 150,08 g/mol
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 1,393 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000302
CAS-Nummer: 2367-82-0
EINECS: 219-126-4
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR