3-Chlorthiophenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Chlor-3-mercaptobenzol
, 3-Chlorphenylmercaptan
, m-Chlorthiophenol
, 3-Chlorbenzolthiol
, 3-Chlorbenzol-1-thiol
MAYBBTB06490.10EA
0
EUR
MAYBBTB06490.10
MAYBBTB06490.1
MAYBBTB06490.50
3-Chlorthiophenol
3-Chlorthiophenol
Formel:
C₆H₅ClS Molecular Weight: 144,62 g/mol Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa) Dichte: 1,2637 g/cm³ (12.5 °C) |
MDL:
MFCD00004839 CAS-Nummer: 2037-31-2 EINECS: 218-010-0 |