2,5-Dichlorphenol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyme: 2,5-DCP
EHERC12452000EA 24.63 EUR
EHERC12452000
2,5-Dichlorphenol
2,5-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002174
CAS-Nummer: 583-78-8
EINECS: 209-520-4
UN: 2020
ADR: 6.1,III