Eimer, Rund, PP
Lieferant: Bürkle
BURK2306-1015EA 43.05 EUR
BURK2306-1015 BURK2306-1012
Eimer, Rund, PP
Eimer
Aus PP hergestellt, Durchscheinend.
  • Mit Griff
  • Mit Ausguss
  • Mit Inhaltsskala, Graduierung 1000 ml
  • Sterilisierbar
Eimer zum Transportieren, dekantieren und mischen. Sicheres Entleeren mit breitem Auslauf.