KPG Rührlager mit Schraubgewinde
Lieferant: DWK Life Sciences
SCOT247500803EA 71.05 EUR
SCOT247500803 SCOT247500906
KPG Rührlager mit Schraubgewinde
Rührer Rührwerke Rührwerkzeuge
DURAN®, clear borosilicate glass 3.3
  • Interchangeable
  • With standard ground joint and GL screw thread tube
  • Ground and polished surface