Aqueous IFD Inline-Filter/Entgaser, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
515-0153EA 205 EUR
515-0153 516-1802
Aqueous IFD Inline-Filter/Entgaser, Whatman™
Filter In-Line Filter
Der Aqueous IFD von Cytiva ist ein Inline-Filter/Entgaser (IFD) mit Polypropylengehäuse und Nylonmembran. Es wird an eine HPLC-Leitung angeschlossen um gleichzeitig während der Vorbereitung der mobilen HPLC-Phase zu filtern und zu entgasen.
  • Schneller als herkömmliche Methoden der mobilen HPLC-Phasenvorbereitung, wodurch Zeit im Labor gespart wird
  • Bietet eine reine Filtration wässriger, mobiler Phasen ohne teure Entgasungsgeräte
  • Die chemisch beständige Konstruktion aus Polypropylen ermöglicht eine zuverlässige Filtration
  • Kann mit der Bubble-Point-Methode auf Integrität geprüft werden
  • Inklusive Klemmverschraubungen
  • Nach Gebrauch recycelbar
Der Aqueous IFD ist insbesondere als Inline-Filter in mobilen Phasen konzipiert, die mindestens 20 % wasserhaltige Komponenten enthalten. Es verfügt über eine hydrophile 0,2-µm-Nylonmembran, welche die Vorbereitung der mobilen HPLC-Phase auf Wasserbasis unterstützt.
Whatman Aqueous IFD haben ein durch einen Sicherheitsring abgedichtetes Polypropylengehäuse, Anschlüsse zur Aufnahme von 1/16"-1/8"-Schläuchen und eine Entlüftung am Einlass mit Luer-Lock-Kappe, um das Vorfüllen zu ermöglichen.
Ein Inline-Filter arbeitet nach dem Prinzip des „Blasenpunktes“ – dem Druckpunkt, an dem Gase eine nasse Membran passieren. Wenn der Druck unter dem Blasenpunkt gehalten wird, kann das Gas die Membran nicht passieren und wird von der Filtervorrichtung eingefangen.