Diese Thermometer ermöglichen die genaue Überwachung der Temperatur in Gefriergeräten, Kühlschränken, Brutschränken und Klimakammern. Flasche und Lösung isolieren den Messfühler bei vorübergehenden Temperaturänderungen.
Wasserdichter Fühler in Flasche mit ungiftigem Glykol.
- Leicht ablesbare digitale Anzeige
- Maximum-/Minimum- und aktuelle Temperatur
Standards: Lösung von FDA als sicher anerkannt. Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit einem individuellen, mit Seriennummer versehenen Traceable®-Kalibrierzertifikat mit Rückführbarkeit auf NIST, einer Plastikhalterung, VELCRO® und doppelseitigem Klebeband zur Wandmontage und einer austauschbaren Silberoxid-Batterie geliefert.