3-Ethoxybenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRH00790.10EA
0
EUR
MAYBRH00790.10
MAYBRH00790.1
MAYBRH00790.50
3-Ethoxybenzaldehyd
3-Ethoxybenzaldehyd
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150,18 g/mol Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 21 °C Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00016606 CAS-Nummer: 22924-15-8 EINECS: 245-333-4 |