Pentabromphenol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15939300EA 36 EUR
EHERC15939300
Pentabromphenol
Pentabromphenol
Formel: C₆HBr₅O
Molecular Weight: 488,59 g/mol
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 223 °C
CAS-Nummer: 608-71-9
EINECS: 210-167-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III