Diethylnitrosoamin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: N-Nitrosodiethylamin
EHERC15603500EA 51 EUR
EHERC15603500
Diethylnitrosoamin
Diethylnitrosoamin
Formel: C₄H₁₀N₂O
Molecular Weight: 102,14 g/mol
MDL: MFCD00013890
CAS-Nummer: 55-18-5
EINECS: 200-226-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III