2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: 5-(Trifluormethyl)pyridin-2-ol
EHERC14253000EA 84 EUR
EHERC14253000
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Molecular Weight: 163,1 g/mol
MDL: MFCD00042315
CAS-Nummer: 33252-63-0