2-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid2-Chlorphenylhydrazin Hydrochlorid1-(2-Chlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
MAYBBTB07527.1EA 0 EUR
MAYBBTB07527.1 MAYBBTB07527.50
2-Chlorphenylhydraziniumchlorid
2-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈Cl₂N₂
Molecular Weight: 179,05 g/mol
MDL: MFCD00012928
CAS-Nummer: 41052-75-9
EINECS: 255-194-1