4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid4-Chlorphenylhydrazin Hydrochlorid1-(4-Chlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
MAYBBTB07482.50EA 0 EUR
MAYBBTB07482.50 MAYBBTB07482.1 MAYBBTB07482.10
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈Cl₂N₂
Molecular Weight: 179,05 g/mol
MDL: MFCD00012943
CAS-Nummer: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9