Der STC 100 erlaubt das schnelle und präzise Zählen von Bakterienkolonien.
- Eine Multifunktions-Grafikanzeige zeigt die Anzahl der Kolonien, Durchschnitt, Zeit und Datum an
- Hörbare und sichtbare Bestätigung jeder Zählung
- Speicherung der Werte auf einer Speicherkarte (optional)
Man kann zwischen Einzelmodus (Zählen von einer Petrischale) und Mehrfach-Modus (Zählen von bis zu 20 Schalen, hier wird der Durchschnitt ununterbrochen berechnet und angezeigt) wählen. Das Instrument verfügt über einen druckempfindlichen Schalenhalter und kann mit jeder Art von Markierstift oder Messfühler verwendet werden. Optional kann auch ein Zählstift für externe Zählungen angeschlossen werden. Mithilfe des Kommunikationspakets können die gezählten Werte mit Datum und Zeit gespeichert werden. Außerdem kann man die Proben-IDs oder Strichcodes (optionales Lesegerät) zu dem gezählten Wert hinzufügen.
Lieferumfang: Wird mit schwarzer Hintergrundplatte, Lupe, Standard-Marker, Wolffhügel-Raster, Adapter für 90 mm Petrischalen und Kabel mit Universalstecker geliefert.