Intravenöser Katheter, Surflo®
Lieferant: Terumo
Surflo®
TERUSR-DM1845WXEA 125 EUR
TERUSR-DM1845WX TERUSR-DM1745PX TERUSR-OX1651C1 TERUSR-DM2419WX TERUSR-OX2225C1 TERUSR-DM2032WX TERUSR-OX1864C1 TERUSR-OX2419C1 TERUSR-DM2225WX TERUSR-OX2032C1 TERUSR-OX2051C1 TERUSR-DM2619PX TERUSR-DM1832PX TERUSR-DM1645PX TERUSR-DM1832WX TERUSR-DM2032PX TERUSR-DM1645WX TERUSR-DM2225PX TERUSR-OX1664C1 TERUSR-OX1851C1 TERUSR-OX1832C1 TERUSR-OX1464C1 TERUSR-DM2619WX TERUSR-DM2419PX TERUSR-DM1845PX TERUSR-DM1445PX
Intravenöser Katheter, Surflo®
Kanülen
Dieser intravenöse Katheter ist in drei Ausführungen erhältlich: Gerade (EFTE), mit Flügeln (FEP) sowie mit Flügeln und Einspritzanschluss (FEP).
  • Konische Katheterspitze gewährleistet einen nahtlosen Übergang von der Kanüle zum Katheter
  • Da das Material fester als andere Materialien ist, wird die Wahrscheinlichkeit gespaltener und aufgerollter Spitzen gesenkt
  • Für nahezu jede Größe ist ein Obturator in der Farbe des Katheters erhältlich
  • Obturator verhindert ein Gerinnsel im Katheterlumen bei Abtrennung der Infusion