Labormattenmaterial, Chemware®
Lieferant: Saint-Gobain
VERND1069328EA 307 EUR
VERND1069328
Labormattenmaterial, Chemware®
Korrosions- und bruchfeste Auflage für Bänke, Einlegeböden, Spülbecken und Abtropfflächen, trägt zur Reduzierung von Glasbruch bei. Das Labormattenmaterial besteht aus einem PTFE-Netz mit rautenförmigen Maschen und hat eine Dicke von 1,6 mm mit Öffnungen von 6 mm.
  • Chemisch inert, korrosions- und bruchfest
  • Netz aus Antihaft-Teflon®-Harz kann einfach auf die gewünschte Form oder Größe zugeschnitten werden
  • Porenfreie Webstruktur verhindert die Absorption von Chemikalien, Farbstoffen und Gerüchen
  • Kann bei extremen Temperaturen von –240 bis 316 °C verwendet werden
  • Einfach zu reinigen
Kann als Netzbeutel zum Eintauchen von Teilen in korrosive Chemikalien und Lösungsmittel verwendet werden und eignet sich außerdem ausgezeichnet als Einlage für Kryoeinheiten. Zusammen mit der Schnur aus Teflon®-Harz kann ein chemisch inerter Eintauchkorb hergestellt werden.