Versilon® clar für Peristaltikpumpen
- Ausgezeichnete Lebensdauer in Peristaltikpumpen
- Chemisch beständig gegen eine Vielzahl von Flüssigkeiten
- Entspricht den FDA-Kriterien für den Umgang mit Nahrungsmitteln
Die besondere Konstruktion des Versilon® 2001, einem klaren, weichmacher-/ölfreien Schlauch, bietet Flexibilität, Chemikalienbeständigkeit und eine längere Lebensdauer der Pumpe. Er ist gegen eine Vielzahl von aggressiven Flüssigkeiten (wie polare Lösungsmittel) resistent, die bekanntermaßen PVC-Produkte zerstören, und in einem Temperaturbereich von −78 °C bis +57 °C einsetzbar. Der Schlauch setzt bei sachgemäßer Verbrennung keine Schadstoffe frei (nur Kohlendioxid und Wasser).
Temperaturbeständigkeit: −78 bis +57 °C
Härte (Shore A): 69
Dichte: 0,88
Standards: Complies with FDA 21 CFR, 177.2600 and REACH