Vakuum-Messgeräte für HyperSep™ SPE-Säulen ermöglichen eine einfache Verarbeitung der Proben.
- Die Vakuumkammer ist ein Glasblock, der eine Sichtprüfung des Extraktionsprozesses sowie eine einfache Reinigung erlaubt
- Vakuumkontrollventil zur Optimierung der Proben-Durchflussrate
- Rigid Corian® Deckel, der sich auch bei längerem Gebrauch nicht verzieht
- Bulkhead-Luer-Ansätze ermöglichen das Eluieren von Proben direkt in Einweg-Reagenzgläser
- Deckel mit 16 oder 24 Positionen in parallelen Reihen sowie Eckstützen, die eine Beschädigung der Luer-Anschlüsse und Spitzen bei Nichtgebrauch des Deckels verhindern
Lieferumfang: Lieferung erfolgt komplett mit Glasblock, Corian® Verteilerdeckel, Deckeldichtung, Vakuum-Messgerät und Ventil, 16 oder 24 PTFE-Spitzen, verstellbarem Haltegestell, 16 oder 24 Bulkhead-Luer-Ansätzen und Luer-Lock-Steckern.