Bügelgehörschützer, E-A-R™ Flexicap™
Lieferant: 3M
111-0838EA 9.9 EUR
MMMAFX01000
Bügelgehörschützer, E-A-R™ Flexicap™
Die E-A-R™ Flexicap™ Bügelgehörschützer verfügen über einen neuartigen Flex-Gelenk-Kopfbügel, dadurch eine optimale Anpassung an den Träger erlaubt. Die weichen PU-Stöpsel sorgen für hohen Tragekomfort und gleichen im Design den E-A-RCaps™ Gehörstöpseln.
  • Stöpsel passen sich dank des weichen Materials ideal dem Gehörgang an
  • Ökonomisch dank Wiederverwendbarkeit
  • Einfach anzuwenden, da kein Vorformen der Stöpsel notwendig ist
SNR: 23 dB