trans-2-Hepten

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH

EHERC14128300EA 44 EUR
EHERC14128300
trans-2-Hepten
trans-2-Hepten
Formel: C₇H₁₄
Molecular Weight: 98,19 g/mol
Siedepunkt: 98 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –109 °C
Dichte: 0,701 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009506
CAS-Nummer: 14686-13-6
EINECS: 238-727-2
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR