Gebänderte Ohrstöpsel, E-A-RBand™
Lieferant: 3M
E-A-RBand™
MMMAEB01000UKEA 83.8 EUR
MMMAEB01000UK
Gebänderte Ohrstöpsel, E-A-RBand™
Gehörschutzstöpsel Bügelgehörschützer
Dieser innovative semi-aurale Gehörschutz folgt dem Design führender Musikkopfhörer, um dem Benutzer eine elegante und ergonomische Möglichkeit zu bieten, das Gehör zu schützen.
  • Bequem und einfach um den Hals zu verstauen, wenn sie nicht benötigt wird
  • Extrem leicht, praktisch kein Druckgefühl
  • Stöpsel drücken nicht in Ihren Gehörgang; beugt Irritationen vor
Da sie sich schnell an- und ausziehen lassen, sind sie ideal für den intermittierenden Gebrauch.
SNR: 21 dB
Standards: EN 352-2