1-Octadecen, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Octadecylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
74738-1MLEA
36.7
EUR
74738-1ML
74738-5ML
1-Octadecen, Supelco®
1-Octadecen
Formel:
C₁₈H₃₆ Molecular Weight: 252,48 g/mol Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 17,5 °C Dichte: 0,789 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009003 CAS-Nummer: 112-88-9 EINECS: 204-012-9 |