1-Eicosen
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13113300EA 47 EUR
EHERC13113300
1-Eicosen
1-Eicosen
Formel: C₂₀H₄₀
Molecular Weight: 280,54 g/mol
Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Dichte: 0,795 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009013
CAS-Nummer: 3452-07-1
EINECS: 222-374-6